Merck
APOH6F3D0409
Apollo Scientific Ltd
4-Chloro-5-cyclopropyl-1H-pyrazole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
142.59
Número MDL:
Iupac Name
4-chloro-5-cyclopropyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C6H7ClN2/c7-5-3-8-9-6(5)4-1-2-4/h3-4H,1-2H2,(H,8,9)
Clave InChI
FJQAWEVXDQXJOU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
94%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-5-cyclopropyl-1h-pyrazole
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-5-cyclopropyl-1h-pyrazole
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)