Merck
APOH32582B18
Apollo Scientific Ltd
(5-Chloro-3-fluoropyridin-2-yl)methanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
161.56
Número MDL:
Iupac Name
(5-chloro-3-fluoro-2-pyridinyl)methanol
Inchi Code
1S/C6H5ClFNO/c7-4-1-5(8)6(3-10)9-2-4/h1-2,10H,3H2
Clave InChI
YAQXGUYPYJOOJC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 2-8C
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-chloro-3-fluoropyridin-2-ylmethanol
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-chloro-3-fluoropyridin-2-ylmethanol
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)