Merck
APOH316CDE60
Apollo Scientific Ltd
2-Cyclopropyl-4-fluoroaniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
151.18
Número MDL:
Iupac Name
2-cyclopropyl-4-fluoroaniline
Inchi Code
1S/C9H10FN/c10-7-3-4-9(11)8(5-7)6-1-2-6/h3-6H,1-2,11H2
Clave InChI
VYZFBDMDLZPLCQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at -20C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Shipped with Ice Packs
Physical Form
Solid-Low Melt
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-cyclopropyl-4-fluoroaniline
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-cyclopropyl-4-fluoroaniline
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)