Merck
APOH316CDBC6
Apollo Scientific Ltd
(7-Bromobenzofuran-2-yl)methanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
227.06
Número MDL:
Iupac Name
(7-bromo-1-benzofuran-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C9H7BrO2/c10-8-3-1-2-6-4-7(5-11)12-9(6)8/h1-4,11H,5H2
Clave InChI
ADKOPYYFYXNNCS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/7-bromobenzofuran-2-ylmethanol
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/7-bromobenzofuran-2-ylmethanol
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)