Merck
APOH303478CC
Apollo Scientific Ltd
6-Cyclopropylpyridine-3-methanamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
148.21
Número MDL:
Iupac Name
(6-cyclopropyl-3-pyridinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C9H12N2/c10-5-7-1-4-9(11-6-7)8-2-3-8/h1,4,6,8H,2-3,5,10H2
Clave InChI
DCWRLHYBHQAKKA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-cyclopropylpyridine-3-methanamine
Pictogramas
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-cyclopropylpyridine-3-methanamine
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)