Merck
APOH11A9D592
Apollo Scientific Ltd
[(2-Piperidin-1-yl)pyridin-4-yl]methylamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
191.28
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
[2-(1-piperidinyl)-4-pyridinyl]methanamine
Inchi Code
1S/C11H17N3/c12-9-10-4-5-13-11(8-10)14-6-2-1-3-7-14/h4-5,8H,1-3,6-7,9,12H2
Clave InChI
APBVSDZLGYOBBW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-piperidin-1-ylpyridin-4-ylmethylamine
Pictogramas
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-piperidin-1-ylpyridin-4-ylmethylamine
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)