APOH11A9CEC8
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 2-cyano-3-[4-(dimethylamino)phenyl]acrylate
About This Item
bp
123-125
densidad
1.23
Iupac Name
ethyl (2E)-2-cyano-3-[4-(dimethylamino)phenyl]-2-propenoate
Inchi Code
1S/C14H16N2O2/c1-4-18-14(17)12(10-15)9-11-5-7-13(8-6-11)16(2)3/h5-9H,4H2,1-3H3
Clave InChI
UWWFWHASAAPOLK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Boiling point
densidad
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-2-cyano-3-4-dimethylaminophenylacrylate
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)