Merck
APOH11A9BBCB
Apollo Scientific Ltd
3-Bromo-2-chloro-6-iodobenzoic acid
Seleccione un Tamaño
250 MG
253,40 €
1 G
679,10 €
5 G
2276,30 €
Referencia (SKU) del distribuidor: OR55383-250MG
253,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
253,40 €
1 G
679,10 €
5 G
2276,30 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
361.36
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: OR55383-250MG
253,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-bromo-2-chloro-6-iodobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H3BrClIO2/c8-3-1-2-4(10)5(6(3)9)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)
Clave InChI
FLRFJVJQICPYLF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-2-chloro-6-iodobenzoic-acid
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-2-chloro-6-iodobenzoic-acid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)