Merck
APOH0D200107
Apollo Scientific Ltd
4-(Difluoromethoxy)pyridin-2-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
160.12
Número MDL:
Iupac Name
4-(difluoromethoxy)pyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C6H6F2N2O/c7-6(8)11-4-1-2-10-5(9)3-4/h1-3,6H,(H2,9,10)
Clave InChI
OQDCFCSJGPOPQD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-difluoromethoxypyridin-2-amine
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-difluoromethoxypyridin-2-amine
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)