APOH0D2000D9
Apollo Scientific Ltd
(4-(Difluoromethoxy)pyridin-2-yl)methanol
About This Item
Iupac Name
(4-(difluoromethoxy)pyridin-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C7H7F2NO2/c8-7(9)12-6-1-2-10-5(3-6)4-11/h1-3,7,11H,4H2
Clave InChI
NZSFTRSYJIFQBH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-difluoromethoxypyridin-2-ylmethanol
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)