APOH0430C148
Apollo Scientific Ltd
1-tert-Butyl 2-methyl (2R,4S)-4-aminopyrrolidine-1,2-dicarboxylate
About This Item
Iupac Name
1-tert-butyl 2-methyl (2R,4S)-4-amino-1,2-pyrrolidinedicarboxylate
Inchi Code
1S/C11H20N2O4/c1-11(2,3)17-10(15)13-6-7(12)5-8(13)9(14)16-4/h7-8H,5-6,12H2,1-4H3/t7-,8+/m0/s1
Clave InChI
IOLQYMRFIIVPMQ-JGVFFNPUSA-N
temp. de almacenamiento
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-tert-butyl-2-methyl-2r4s-4-aminopyrrolidine-12-dicarboxylate
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)