Merck
APOH03CD8F72
Apollo Scientific Ltd
5-Bromo-3-methylpyrazin-2-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
188.03
Número MDL:
Iupac Name
5-bromo-3-methyl-2-pyrazinamine
Inchi Code
1S/C5H6BrN3/c1-3-5(7)8-2-4(6)9-3/h2H,1H3,(H2,7,8)
Clave InChI
VZZCBPAGRWGQDG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-3-methylpyrazin-2-amine
Pictogramas
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-3-methylpyrazin-2-amine
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)