APOH039FD1B4
Apollo Scientific Ltd
6-Bromo-3-iodo-2-nitroanisole
About This Item
Iupac Name
1-bromo-4-iodo-2-methoxy-3-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C7H5BrINO3/c1-13-7-4(8)2-3-5(9)6(7)10(11)12/h2-3H,1H3
Clave InChI
IVGWNECTWXXDAY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-bromo-3-iodo-2-nitroanisole
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)