Merck
APOH039F93A1
Apollo Scientific Ltd
N-Benzylbicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
209.72
Número MDL:
Iupac Name
N-benzylbicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15N.ClH/c1-2-4-10(5-3-1)9-13-12-6-11(7-12)8-12;/h1-5,11,13H,6-9H2;1H
Clave InChI
AITWTEHRMKAGQY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/n-benzylbicyclo111pentan-1-amine-hydrochloride
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/n-benzylbicyclo111pentan-1-amine-hydrochloride
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)