Merck
APOH03871CF9
Apollo Scientific Ltd
4-Cyclopropylpyrimidin-2-amine
Seleccione un Tamaño
250 MG
139,00 €
Referencia (SKU) del distribuidor: OR111493-250MG
139,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
139,00 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
135.17
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: OR111493-250MG
139,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-cyclopropyl-2-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C7H9N3/c8-7-9-4-3-6(10-7)5-1-2-5/h3-5H,1-2H2,(H2,8,9,10)
Clave InChI
WSRWIOBLJDEDRM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-cyclopropylpyrimidin-2-amine
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-cyclopropylpyrimidin-2-amine
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)