Merck
APOH03871CA2
Apollo Scientific Ltd
(7-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)acetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
255.07
Número MDL:
Iupac Name
(7-bromoimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H7BrN2O2/c10-6-1-2-12-5-7(4-9(13)14)11-8(12)3-6/h1-3,5H,4H2,(H,13,14)
Clave InChI
KTHVLTHUDCSHPF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/7-bromoimidazo12-apyridin-2-ylacetic-acid
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/7-bromoimidazo12-apyridin-2-ylacetic-acid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)