APO948335014
Apollo Scientific Ltd
3-Ethynyl-2-fluorobenzaldehyde
About This Item
Iupac Name
3-ethynyl-2-fluorobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H5FO/c1-2-7-4-3-5-8(6-11)9(7)10/h1,3-6H
Clave InChI
QBLBNYZSSLBQMW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-ethynyl-2-fluorobenzaldehyde
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)