Merck
APO715372520
Apollo Scientific Ltd
3,5-Difluoro-2-nitrobenzonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
184.1
Número MDL:
Iupac Name
3,5-difluoro-2-nitrobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H2F2N2O2/c8-5-1-4(3-10)7(11(12)13)6(9)2-5/h1-2H
Clave InChI
GCJYPUIYHNBJPH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/35-difluoro-2-nitrobenzonitrile
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/35-difluoro-2-nitrobenzonitrile
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)