APO715372506
Apollo Scientific Ltd
3,5-Difluoro-2-nitrobenzyl alcohol
About This Item
Iupac Name
(3,5-difluoro-2-nitrophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H5F2NO3/c8-5-1-4(3-11)7(10(12)13)6(9)2-5/h1-2,11H,3H2
Clave InChI
KZQNMHJNCFINIV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/35-difluoro-2-nitrobenzyl-alcohol
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)