APO514508713
Apollo Scientific Ltd
7-Chloro-1,8-naphthyridin-2-amine
About This Item
bp
186-188
Iupac Name
7-chloro[1,8]naphthyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C8H6ClN3/c9-6-3-1-5-2-4-7(10)12-8(5)11-6/h1-4H,(H2,10,11,12)
Clave InChI
HRXBYPUUCBEZAS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Boiling point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/7-chloro-18-naphthyridin-2-amine
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)