Merck
APO458955743
Apollo Scientific Ltd
5-Bromo-2-fluoro-4-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
337.09
Número MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-fluoro-4-methylphenyl trifluoromethanesulfonate
Inchi Code
1S/C8H5BrF4O3S/c1-4-2-6(10)7(3-5(4)9)16-17(14,15)8(11,12)13/h2-3H,1H3
Clave InChI
SRJJQJWYFZHTRL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid-Oil
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-2-fluoro-4-methylphenyl-trifluoromethanesulphonate
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-2-fluoro-4-methylphenyl-trifluoromethanesulphonate
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)