APO458955575
Apollo Scientific Ltd
1-Bromo-2-fluoro-2-methylpropane
About This Item
Iupac Name
1-bromo-2-fluoro-2-methylpropane
Inchi Code
1S/C4H8BrF/c1-4(2,6)3-5/h3H2,1-2H3
Clave InChI
LJNXHUCQQXLSHS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Flash Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-bromo-2-fluoro-2-methylpropane
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)