Merck
APO456988970
Apollo Scientific Ltd
1-(3-Bromo-5-chloropyridin-2-yl)ethanone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
234.48
Número MDL:
Iupac Name
1-(3-bromo-5-chloro-2-pyridinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C7H5BrClNO/c1-4(11)7-6(8)2-5(9)3-10-7/h2-3H,1H3
Clave InChI
KMNWYNVTWPFJNR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Crystals
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-3-bromo-5-chloropyridin-2-ylethanone
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-3-bromo-5-chloropyridin-2-ylethanone
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)