Merck
APO456876870
Apollo Scientific Ltd
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
222.16
Número MDL:
Iupac Name
[2-methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol
Inchi Code
1S/C9H9F3O3/c1-14-8-3-2-7(4-6(8)5-13)15-9(10,11)12/h2-4,13H,5H2,1H3
Clave InChI
NXUXBQMYALBYGH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methoxy-5-trifluoromethoxybenzyl-alcohol
Synonym
[2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methoxy-5-trifluoromethoxybenzyl-alcohol
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)