Merck
APO456876717
Apollo Scientific Ltd
4-Chloro-3-fluorophenylacetonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
169.59
Número MDL:
Iupac Name
(4-chloro-3-fluorophenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C8H5ClFN/c9-7-2-1-6(3-4-11)5-8(7)10/h1-2,5H,3H2
Clave InChI
IDBYHCGSWMSFLY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-3-fluorophenylacetonitrile
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-3-fluorophenylacetonitrile
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)