Merck
APO456876470
Apollo Scientific Ltd
5-Chloro-4-nitro-2,1,3-benzoxadiazole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
199.55
Número MDL:
Iupac Name
5-chloro-4-nitro-2,1,3-benzoxadiazole
Inchi Code
1S/C6H2ClN3O3/c7-3-1-2-4-5(9-13-8-4)6(3)10(11)12/h1-2H
Clave InChI
JJXNKZYCHQVCND-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-chloro-4-nitro-213-benzoxadiazole
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-chloro-4-nitro-213-benzoxadiazole
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)