Merck
APO456798629
Apollo Scientific Ltd
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
204.15
Número MDL:
Iupac Name
3-methoxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H7F3O2/c1-14-8-3-6(5-13)2-7(4-8)9(10,11)12/h2-5H,1H3
Clave InChI
GAHAVZIKRCECQH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-methoxy-5-trifluoromethylbenzaldehyde
Synonym
3-Formyl-5-methoxybenzotrifluoride, 3-Formyl-5-(trifluoromethyl)anisole
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-methoxy-5-trifluoromethylbenzaldehyde
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)