APO456795339
Apollo Scientific Ltd
2-Chloro-6-fluoro-3-methylphenylacetonitrile
About This Item
Iupac Name
(2-chloro-6-fluoro-3-methylphenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C9H7ClFN/c1-6-2-3-8(11)7(4-5-12)9(6)10/h2-3H,4H2,1H3
Clave InChI
ZABHQPCMIZIOPU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloro-6-fluoro-3-methylphenylacetonitrile
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)