Merck
APO456794450
Apollo Scientific Ltd
Methyl 3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
210.62
Número MDL:
bp
147-149
Iupac Name
methyl 3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H7ClN2O2/c1-14-9(13)6-2-3-12-7(10)5-11-8(12)4-6/h2-5H,1H3
Clave InChI
YGAVUWXJDVMPEI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-3-chloroimidazo12-apyridine-7-carboxylate
Boiling point
147-149
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-3-chloroimidazo12-apyridine-7-carboxylate
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)