Merck
APO456793527
Apollo Scientific Ltd
Methyl 5-bromo-1,3-benzoxazole-7-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
256.06
Número MDL:
bp
165-167
Iupac Name
methyl 5-bromo-1,3-benzoxazole-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H6BrNO3/c1-13-9(12)6-2-5(10)3-7-8(6)14-4-11-7/h2-4H,1H3
Clave InChI
DGDQPSFSPDVBEL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-5-bromo-13-benzoxazole-7-carboxylate
Boiling point
165-167
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-5-bromo-13-benzoxazole-7-carboxylate
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)