APO456790081
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 8-bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
About This Item
Iupac Name
ethyl 8-bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H8BrClN2O2/c1-2-16-10(15)8-5-14-4-6(12)3-7(11)9(14)13-8/h3-5H,2H2,1H3
Clave InChI
FOHQDZNEJCDSSN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-8-bromo-6-chloroimidazo12-apyridine-2-carboxylate
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)