Merck
APO456789906
Apollo Scientific Ltd
2,3-Dichloro-6,7-dimethylquinoxaline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
227.09
Número MDL:
Iupac Name
2,3-dichloro-6,7-dimethylquinoxaline
Inchi Code
1S/C10H8Cl2N2/c1-5-3-7-8(4-6(5)2)14-10(12)9(11)13-7/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
NKBSIBTVPNHSIK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/23-dichloro-67-dimethylquinoxaline
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/23-dichloro-67-dimethylquinoxaline
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)