APO456789809
Apollo Scientific Ltd
Diethyl (4-carboxybut-1-yl)phosphonate
About This Item
bp
19-20
densidad
1.1401
Iupac Name
5-(diethoxyphosphoryl)pentanoic acid
Inchi Code
1S/C9H19O5P/c1-3-13-15(12,14-4-2)8-6-5-7-9(10)11/h3-8H2,1-2H3,(H,10,11)
Clave InChI
YGEORQNREMLBKS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Boiling point
densidad
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/diethyl-4-carboxybut-1-ylphosphonate
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)