Merck
APO455837817
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
291.5
Número MDL:
Iupac Name
1-[2-bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl]hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H6BrF3N2.ClH/c8-5-2-1-4(7(9,10)11)3-6(5)13-12;/h1-3,13H,12H2;1H
Clave InChI
QAEDGRVAFKSCMX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-5-trifluoromethylphenylhydrazine-hydrochloride
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-5-trifluoromethylphenylhydrazine-hydrochloride
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)