Merck
APO455836766
Apollo Scientific Ltd
2-Iodo-6-nitro-4-(trifluoromethoxy)phenol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
349
Número MDL:
Iupac Name
2-iodo-6-nitro-4-(trifluoromethoxy)phenol
Inchi Code
1S/C7H3F3INO4/c8-7(9,10)16-3-1-4(11)6(13)5(2-3)12(14)15/h1-2,13H
Clave InChI
GSKMZBWJOHNCEM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-iodo-6-nitro-4-trifluoromethoxyphenol
Synonym
2-Hydroxy-3-iodo-5-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-iodo-6-nitro-4-trifluoromethoxyphenol
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)