Merck
APO455834566
Apollo Scientific Ltd
2-Fluoro-4-methoxyphenacyl bromide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
247.06
Número MDL:
bp
63-66
Iupac Name
2-bromo-1-(2-fluoro-4-methoxyphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H8BrFO2/c1-13-6-2-3-7(8(11)4-6)9(12)5-10/h2-4H,5H2,1H3
Clave InChI
OKLFPKDKQYVRNJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 2-8C
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-4-methoxyphenacyl-bromide
Synonym
2-Bromo-2'-fluoro-4'-methoxyacetophenone, 2-Bromo-1-(2-fluoro-4-methoxyphenyl)ethan-1-one, 4-(Bromoacetyl)-3-fluoroanisole
Boiling point
63-66
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-4-methoxyphenacyl-bromide
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)