Merck
APO455831181
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-5-iodotoluene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
296.93
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
densidad
2.07
Iupac Name
1-bromo-4-iodo-2-methylbenzene
Inchi Code
1S/C7H6BrI/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4H,1H3
Clave InChI
QSQOGKONVJDRNH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-5-iodotoluene
Flash Point
148/20mm
densidad
2.07
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-5-iodotoluene
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)