Merck
APO455831013
Apollo Scientific Ltd
3-Iodobenzene-1,2-diamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
234.04
Número MDL:
bp
49-51
Iupac Name
3-iodo-1,2-benzenediamine
Inchi Code
1S/C6H7IN2/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H,8-9H2
Clave InChI
ZPGYMGXNLJHVHS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 2-8C
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-iodobenzene-12-diamine
Flash Point
144/5mm
Boiling point
49-51
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-iodobenzene-12-diamine
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)