Merck
APO455830745
Apollo Scientific Ltd
3-Chloro-6-methoxypyridine-2-carbohydrazide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
201.61
Número MDL:
Iupac Name
3-chloro-6-methoxy-2-pyridinecarbohydrazide
Inchi Code
1S/C7H8ClN3O2/c1-13-5-3-2-4(8)6(10-5)7(12)11-9/h2-3H,9H2,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
BFKMRFYUGLTIAJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-6-methoxypyridine-2-carbohydrazide
Flash Point
141-142
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-6-methoxypyridine-2-carbohydrazide
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)