Merck
APO455829714
Apollo Scientific Ltd
2-(4-Benzylpiperazin-1-yl)benzaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
280.37
Número MDL:
bp
57-59
Iupac Name
2-(4-benzyl-1-piperazinyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C18H20N2O/c21-15-17-8-4-5-9-18(17)20-12-10-19(11-13-20)14-16-6-2-1-3-7-16/h1-9,15H,10-14H2
Clave InChI
BDEPGTDKVXMYQP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-4-benzylpiperazin-1-ylbenzaldehyde
Boiling point
57-59
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-4-benzylpiperazin-1-ylbenzaldehyde
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)