Merck
APO455828147
Apollo Scientific Ltd
2-Ethynylbenzonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
127.15
Número MDL:
bp
75-76
Iupac Name
2-ethynylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C9H5N/c1-2-8-5-3-4-6-9(8)7-10/h1,3-6H
Clave InChI
LZSDQLUEGYXDCW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at -20C
Purity
99%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Shipped with Ice Packs
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-ethynylbenzonitrile
Boiling point
75-76
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-ethynylbenzonitrile
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)