Merck
APO455827415
Apollo Scientific Ltd
3,5-Dibromo-2-methoxybenzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
309.94
Número MDL:
bp
198-200
Iupac Name
3,5-dibromo-2-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H6Br2O3/c1-13-7-5(8(11)12)2-4(9)3-6(7)10/h2-3H,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
GDGFGZWIQSUSAX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/35-dibromo-2-methoxybenzoic-acid
Boiling point
198-200
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/35-dibromo-2-methoxybenzoic-acid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)