APO455826833
Apollo Scientific Ltd
1-(Piperidin-4-ylcarbonyl)piperidine
About This Item
Iupac Name
1-(4-piperidinylcarbonyl)piperidine
Inchi Code
1S/C11H20N2O/c14-11(10-4-6-12-7-5-10)13-8-2-1-3-9-13/h10,12H,1-9H2
Clave InChI
JFHHGGAQABVJIF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-piperidin-4-ylcarbonylpiperidine
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)