Merck
APO455825675
Apollo Scientific Ltd
6-({2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]ethyl}amino)nicotinic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
281.31
Número MDL:
Iupac Name
6-({2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]ethyl}amino)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C13H19N3O4/c1-13(2,3)20-12(19)15-7-6-14-10-5-4-9(8-16-10)11(17)18/h4-5,8H,6-7H2,1-3H3,(H,14,16)(H,15,19)(H,17,18)
Clave InChI
IESPTOAZDMOCON-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-2-tert-butoxycarbonylaminoethylaminonicotinic-acid
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-2-tert-butoxycarbonylaminoethylaminonicotinic-acid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)