Merck
APO444781772
Apollo Scientific Ltd
3-Bromo-5-methoxybenzene-1,2-diamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
217.07
Número MDL:
Iupac Name
3-bromo-5-methoxy-1,2-benzenediamine
Inchi Code
1S/C7H9BrN2O/c1-11-4-2-5(8)7(10)6(9)3-4/h2-3H,9-10H2,1H3
Clave InChI
XUYKLQKZGOEMLY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-5-methoxybenzene-12-diamine
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-5-methoxybenzene-12-diamine
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)