APO444780077
Apollo Scientific Ltd
4-tert-Butyl-1,3-thiazole-2-carboxaldehyde
About This Item
Iupac Name
4-tert-butyl-1,3-thiazole-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H11NOS/c1-8(2,3)6-5-11-7(4-10)9-6/h4-5H,1-3H3
Clave InChI
ZSICFKHOZSNTLK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Flash Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-tert-butyl-13-thiazole-2-carboxaldehyde
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)