Merck
APO429356922
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-3-fluorophenylacetylene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
199.02
Número MDL:
Iupac Name
2-bromo-1-ethynyl-3-fluorobenzene
Inchi Code
1S/C8H4BrF/c1-2-6-4-3-5-7(10)8(6)9/h1,3-5H
Clave InChI
CMJAHIQGIILKEM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Low Melt
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-3-fluorophenylacetylene
Synonym
2-Bromo-1-ethynyl-3-fluorobenzene
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-3-fluorophenylacetylene
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)