Merck
APO428499547
Apollo Scientific Ltd
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
242.56
Número MDL:
Iupac Name
3-chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H3ClF4O2/c9-5-4(8(11,12)13)2-1-3(6(5)10)7(14)15/h1-2H,(H,14,15)
Clave InChI
YCTXIAVHSINVAO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-2-fluoro-4-trifluoromethylbenzoic-acid
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-2-fluoro-4-trifluoromethylbenzoic-acid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)