Merck
APO428499490
Apollo Scientific Ltd
2-Chloro-4,5-difluorobenzylamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
177.58
Número MDL:
Iupac Name
(2-chloro-4,5-difluorophenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C7H6ClF2N/c8-5-2-7(10)6(9)1-4(5)3-11/h1-2H,3,11H2
Clave InChI
HCVWEOQXADFPSJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloro-45-difluorobenzylamine
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloro-45-difluorobenzylamine
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)