APO428499121
Apollo Scientific Ltd
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
About This Item
Iupac Name
4-methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H7F3O4/c1-15-6-3-2-5(8(13)14)4-7(6)16-9(10,11)12/h2-4H,1H3,(H,13,14)
Clave InChI
PHSHCIBRNMLSBJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-methoxy-3-trifluoromethoxybenzoic-acid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)